N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR318004-1G OR318004-5G
APOSOR318004-1GEA 535 EUR
APOSOR318004-1G APOSOR318004-5G
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride
Kaava: C₉H₁₃ClN₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10511533
CAS-numero: 1502-45-0