1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR317044-1G OR317044-100MG OR317044-250MG
APOSOR317044-1GEA 1020 EUR
APOSOR317044-1G APOSOR317044-100MG APOSOR317044-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Kaava: C₇H₁₁NO₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17214340
CAS-numero: 936947-34-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR