(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

Synonyms: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2

OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 132 EUR
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Kaava: C₈H₁₀N₂O
Sulamispiste: 125…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06799064
CAS-numero: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR