(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Toimittaja: Apollo Scientific
OR316009-1G OR316009-5G
APOSOR316009-1GEA 55.5 EUR
APOSOR316009-1G APOSOR316009-5G
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Kaava: C₉H₁₅NO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973958
CAS-numero: 40856-59-5
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable