10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 207 EUR
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Kaava: C₁₃H₉NOS
Sulamispiste: 265 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00901197
CAS-numero: 3159-07-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR