3-Methoxypropionic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 440 EUR
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Kaava: C₄H₈O₃
Kiehumispiste: 116 °C
Tiheys: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042654
CAS-numero: 2544-06-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR