Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 87.6 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Kaava: C₂₁H₂₁O₃P
Sulamispiste: 131…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014896
CAS-numero: 855-38-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR