(R)-(+)-1-Fenyylietanoli 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 36.6 EUR
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Fenyylietanoli 99%
(R)-(+)-1-Fenyylietanoli
Kaava: C₈H₁₀O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064263
CAS-numero: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR