2-Butynoic acid 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 65.8 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Kaava: C₄H₄O₂
Kiehumispiste: 200…203 °C
Sulamispiste: 78…80 °C
Tiheys: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004363
CAS-numero: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR