tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

Synonyms: N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine

OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 26.3 EUR
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Kaava: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06858679
CAS-numero: 118753-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR