3-Bromo-2-methoxy-4-picoline

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 38 EUR
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Kaava: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08061305
CAS-numero: 717843-51-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR