Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR313095-5G
APOSOR313095-5GEA 214 EUR
APOSOR313095-5G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Kaava: C₉H₈BrClO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10566565
CAS-numero: 74733-30-5