2,2'-Dichloroacetanilide
Toimittaja: Apollo Scientific
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 113 EUR
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Kaava: C₈H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00032560
CAS-numero: 3289-76-7