3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Toimittaja: Apollo Scientific
OR311067-1G
APOSOR311067-1GEA 139 EUR
APOSOR311067-1G
3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Kaava: C₁₄H₁₇NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128479
CAS-numero: 18940-21-1