tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 676 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Kaava: C₈H₁₇N₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20535463
CAS-numero: 41863-52-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR