4-Bromo-6-methoxy-2-methylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
OR309244-1G
APOSOR309244-1GEA 361 EUR
APOSOR309244-1G
4-Bromo-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Bromo-6-methoxy-2-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀BrNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07700256
CAS-numero: 856095-00-6