8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 328 EUR
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₃H₁₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09787885
CAS-numero: 948291-31-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR