cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 64.9 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Kaava: C₉H₁₈N₂O₂
Sulamispiste: 111…112 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11099896
CAS-numero: 1212395-34-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR