4-Amino-8-methoxyquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
OR307959-1G OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA 328 EUR
APOSOR307959-1G APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08063217
CAS-numero: 220844-65-5