3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
OR307737-1G
APOSOR307737-1GEA 436 EUR
APOSOR307737-1G
3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Kaava: C₁₈H₂₁NO·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08669689
CAS-numero: 1171985-70-8