4-(4-Methyl-benzyl)-piperidine
Toimittaja: Apollo Scientific
OR307717-1G
APOSOR307717-1GEA 378 EUR
APOSOR307717-1G
4-(4-Methyl-benzyl)-piperidine
4-(4-Methyl-benzyl)-piperidine
Kaava: C₁₃H₁₉N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05189925
CAS-numero: 92822-01-0