(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR307678-1G
APOSOR307678-1GEA 61.4 EUR
APOSOR307678-1G
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Kaava: C₅H₁₂ClNO
Sulamispiste: 228…229 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08704797
CAS-numero: 225791-13-9