1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR30711-500MG OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA 308 EUR
APOSOR30711-500MG APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10699167
CAS-numero: 1053655-56-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR