Isoquinoline-8-carbaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 64.3 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₇NO
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06227440
CAS-numero: 787615-01-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR