Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 29.2 EUR
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Kaava: C₉H₉IO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08061917
CAS-numero: 103440-55-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR