Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 676 EUR
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Kaava: C₈H₆BrCl₂NO₂
Sulamispiste: 35…37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13193100
CAS-numero: 1192263-86-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR