20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 26.3 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Kaava: C₂₄H₄₆O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23136041
CAS-numero: 683239-16-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR