3-Chloro-7-methoxyquinoline

Toimittaja: Apollo Scientific

OR303177-1G OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA 541 EUR
APOSOR303177-1G APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Kaava: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13688991
CAS-numero: 858279-19-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR