2-Bromifenyyli-isosyanaatti 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 22 EUR
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromifenyyli-isosyanaatti 97%
2-Bromifenyyli-isosyanaatti

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₇H₄BrNO
Kiehumispiste: 91…92 °C/5mmHg
Tiheys: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001995
CAS-numero: 1592-00-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR