tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR302465-1G
APOSOR302465-1GEA 1210 EUR
APOSOR302465-1G
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
Kaava: C₁₀H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09952358
CAS-numero: 954097-20-2