2-Methoxyquinolin-6-amine

Toimittaja: Apollo Scientific

OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 1130 EUR
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12173233
CAS-numero: 1153800-77-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR