Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 357 EUR
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Kaava: C₅H₇BNO₃·Li
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16872059
CAS-numero: 1393822-96-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR