Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 51.2 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Kaava: C₆H₆O₂S
Kiehumispiste: 94…96 °C/14mmHg
Tiheys: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016895
CAS-numero: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR