Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 301 EUR
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11870762
CAS-numero: 697739-13-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR