2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00510998
CAS-numero: 635-79-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR