tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR301132-100G
APOSOR301132-100GEA 158 EUR
APOSOR301132-100G
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318456
CAS-numero: 175463-32-8