2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 22 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Kaava: C₉H₉BrO₃S
Sulamispiste: 125…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00673134
CAS-numero: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III