1H-Pyrazol-5-ol 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 22 EUR
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Kaava: C₃H₄N₂O
Sulamispiste: 169…179 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11227225
CAS-numero: 60456-93-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR