6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 80.4 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Kaava: C₈H₇NO₄
Sulamispiste: 220…222 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09702182
CAS-numero: 17874-76-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR