1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR300388-250MG OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR300388-250MG APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Kaava: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11695376
CAS-numero: 77344-70-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR