2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR2994-1G
APOSOR2994-1GEA 22 EUR
APOSOR2994-1G
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Kaava: C₆H₅ClN₂O₂
Sulamispiste: 70…74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03085820
CAS-numero: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II