Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 783 EUR
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085130
CAS-numero: 175277-12-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR