2-Methyl-2-phenylpropanenitrile

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 90.6 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Kaava: C₁₀H₁₁N
Kiehumispiste: 54…56 °C/1mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00099614
CAS-numero: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR