Tri(2-thienyl)phosphine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR29178-1G
APOSOR29178-1GEA 0 EUR
APOSOR29178-1G
Tri(2-thienyl)phosphine
Tri(2-thienyl)phosphine
Kaava: C₁₂H₉PS₃
Sulamispiste: 28…30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015471
CAS-numero: 24171-89-9