Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.6 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo
Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
Sulamispiste: 262 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006392
CAS-numero: 490-11-9
EINECS: 207-705-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR