4-metyyli-2-nitrofenoli 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR28809-1G OR28809-5G
APOSOR28809-1GEA 22 EUR
APOSOR28809-1G APOSOR28809-5G
4-metyyli-2-nitrofenoli 98%
4-metyyli-2-nitrofenoli
Kaava: C₇H₇NO₃
Kiehumispiste: 125 °C/22mmHg
Sulamispiste: 32…35 °C
Tiheys: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007120
CAS-numero: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR