3,3-Dimetyylibutanoni 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimetyylibutanoni 97%
3,3-Dimetyylibutanoni
Kaava: C₆H₁₂O
Kiehumispiste: 105…106 °C
Sulamispiste: –53 °C
Tiheys: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008846
CAS-numero: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II