1-Naphthylacetyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR28451-1G
APOSOR28451-1GEA 87.6 EUR
APOSOR28451-1G
1-Naphthylacetyl chloride
1-Naphthylacetyl chloride
Kaava: C₁₂H₉ClO
Kiehumispiste: 130 °C/0,6mmHg
Tiheys: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00175852
CAS-numero: 5121-00-6
UN: 3265
ADR: 8,III