Isoquinoline-4-amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 36.6 EUR
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoline-4-amine
Isoquinoline-4-amine
Kaava: C₉H₈N₂
Sulamispiste: 107…113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00034752
CAS-numero: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8