2-Aminothiazolinone hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR27571-1G
APOSOR27571-1GEA 22 EUR
APOSOR27571-1G
2-Aminothiazolinone hydrochloride
2-Aminothiazolinone hydrochloride
Kaava: C₃H₅ClN₂OS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00277945
CAS-numero: 2192-06-5